Hlavní dokumenty
570435
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
About This Item
Lineární vzorec:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
solid
Quality Level
transition temp
Tm (DSC) 108 °C (onset)
solubility
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
General description
Chromophore monomer ~15 mol %.
Application
NLO polymer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)