Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 777,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 916,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 450,00 Kč 1 837,50 Kč |
O této položce
777,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
mp
300-304 °C (lit.)
SMILES string
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI key
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To prepare 2-benzimidazolylthioacetophenones by reacting with aromatic ketones, which is a key intermediate for the synthesis of thiazolo[3,2-a]benzimidazoles.
- To synthesize S-arylated 2-mercapto-benzimidazoles via S-arylation with substituted aryl iodides using CuI and 1,10-phenanthroline.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay - | assay - | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 300-304 °C (lit.) | mp 300-304 °C (lit.) | mp 300-304 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptobenzimidazole
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?