Hlavní dokumenty
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamide
98%
Synonyma:
Gallamide
About This Item
Lineární vzorec:
(HO)3C6H2C(O)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
assay
98%
form
powder or crystals
mp
224-229 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
InChI key
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)