Přejít k obsahu
716405
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
Synonyma:
4-Iodosalicylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5IO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
264.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
229-234 °C
functional group
carboxylic acid, iodo
SMILES string
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)