Hlavní dokumenty
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethylamine
98%
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5C6H4CH2CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
50-54 °C (lit.)
functional group
amine
phenyl
SMILES string
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
InChI key
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)