Merck
A55004
4-(2-Aminoethyl)morpholine
99%
Synonyma:
2-Morpholinoethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-011-6
Beilstein/REAXYS Number:
104378
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
InChI key
RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(2-Aminoethyl)morpholine is widely used in biomedical applications as this moiety serves as an important lysosome-targeting group. Some of its applications include:
  • Synthesis of the lysosome-targetable fluorescent probe for hydrogen sulfide imaging in living cells.
  • Synthesis of 1,8-naphthalimide conjugated Troger′s bases as deoxyribonucleic acid (DNA) targeting fluorescent probe.
  • Synthesis of intramolecular charge transfer-photoinduced electron transfer-fluorescence resonance energy transfer (ICT-PET-FRET) fluorescent probe for monitoring pH changes in living cells.
  • It is also used as a precursor to synthesize a variety of antimicrobial agents.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)