Hlavní dokumenty
550574
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D
Synonyma:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Lineární vzorec:
CH3OD
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
33.05
Beilstein/REAXYS Number:
1730948
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.00%
technique(s):
NMR: suitable
bp:
65.5 °C (lit.)
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
assay
≥99.00%
form
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
General description
Methanol-OD is a deuterated form of methanol. It is used as a solvent in NMR-based research and analyses.
Application
Methanol-OD can be used as a deuterated solvent to:
  • Perform APPI HDX MS (atmospheric pressure photoionization hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry).
  • Synthesis 1,4-butanediol-D6 (1,4-BD-D6)from 1,4-butanediol-D8.
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Infrared intensities of liquids XXI: integrated absorption intensities of CH3OH, CH3OD, CD3OH and CD3OD and dipole moment derivatives of methanol.
Bertie JE and Zhang SL.
Journal of Molecular Structure, 413, 333-363 (1997)
A New Analysis of the Rotational Spectrum of CH3OD.
Anderson T, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 159(2), 410-421 (1993)
Photoionization of CH3OH, CD3OH, and CH3OD: Dissociative ionization mechanisms and ionic structures.
Berkowitz J.
J. Chem. Phys. , 69(7), 3044-3054 (1978)
Dehydration of alcohols over alumina. VIII. Ether formation from the deuterated methanols CH3OH, CD3OH, CH3OD, and CD3OD.
Knozinger H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 72(8), 2770-2774 (1968)
High Resolution Fourier Transform Far Infrared Spectroscopy of CH3OD.
Mukhopadhyay I, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 186(1), 15-21 (1997)