Hlavní dokumenty
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D −20°, neat
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
InChI key
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)