Přeskočit na
A76001
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
97%
Synonyma:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 3-Amino-2-hydroxypropanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
621,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 150,00 Kč
6 112,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-475-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719121
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
621,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
264-265 °C/739 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI key
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-3-Amino-1,2-propanediol is used as a reactant in the synthesis of lipid-like delivery molecules(lipidoids) for RNA interference (RNAi) therapeutics. It is also used in the synthesis of the bioactive template to prepare cationic α-helical polypeptides and various cationic polymers for gene delivery.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
540056540064393657
description
97%
description
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
description
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
264-265 °C/739 mmHg (lit.)
bp
213 °C (lit.)
bp
213 °C (lit.)
bp
-
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
form
-
form
solid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?