P56801
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4N2O4 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.11
Beilstein/REAXYS Number:
147821
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
InChI key
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?