Hlavní dokumenty
104418
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroterephthalic acid
97%
Synonyma:
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Lineární vzorec:
C6F4-1,4-(CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
238.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(C(O)=O)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
WFNRNCNCXRGUKN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.