538329
Acetoacetanilide
≥99.5%
Synonyma:
1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
6.1 (vs air)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
843 °F
mp
83-88 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- azo pigments
- acetoacetanilido-4-aminoantipyrine (Schiff base)
- 6-aryl-2-methyl-4-oxo-N,N′-diphenyl-2-cyclohexene-1,3-dicarboxamides
- photoluminescent lanthanide complexes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3