533513
2-Fluorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Doporučené produkty
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JRXAIXPSJTUNBL-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.0 °F - closed cup
flash_point_c
-17.2 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)