Hlavní dokumenty
497800
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Lineární vzorec:
ClC6H3(CH3)ZnI
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
317.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
concentration
0.5 M in THF
impurities
1-3% inorganic chloride
density
1.026 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.HI.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WFTAKZWHWNEKJV-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.0 °F - closed cup
flash_point_c
-17.2 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)