Přejít k obsahu
532878
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H3(CH3)CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
mp
38-44 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate, an aromatic ester, undergoes Suzuki coupling with 2-chloroboronic acid to afford the corresponding biaryl.
Application
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate may be used in the preparation of:
  • 4-bromo-3-vinylbenzoic acid
  • 4-bromo-3-(methylphenyl)methanol
  • methyl (E)-4-bromo-3-[(phenylmethoxyimino)methyl]benzoate
It may be used as a starting material in the total synthesis of (-)-martinellic acid.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)