Hlavní dokumenty
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
Application
Alcohol soluble dye for special inks
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)