Doporučené produkty
assay
≥99.0%
refractive index
n20/D 1.415
bp
65-66 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
InChI key
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-50.8 °F - closed cup
flash_point_c
-46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)