Hlavní dokumenty
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3SC6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
90%
refractive index
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)