222771
4-(Methylthio)benzaldehyde
95%
Synonyma:
4-(Methylmercapto)benzaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.646 (lit.)
bp
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)