Hlavní dokumenty
522341
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H14N2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NN1CC2CCCC2C1
InChI
1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H
InChI key
WPYNXKFLSQEEFE-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride is also referred to as N-amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane monohydrochloride.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)