Přejít k obsahu
550868
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8Cl2N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
175-178 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
InChI
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
InChI key
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline may be used as a reactant in the preparation of the following potential bioactive compounds:
  • 2-chloro-4,6,7-trimethoxyquinazoline
  • 2-chloro-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
  • 2,4-diamino-6,7-dimethoxy quinazolines
  • 2-chloro-4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)