Hlavní dokumenty
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Synonyma:
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H30N6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
258.41
Beilstein/REAXYS Number:
1105038
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
mp
147-152 °C
SMILES string
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChI key
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)