477249
Dibenzo-21-crown-7
97%
Synonyma:
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
103-107 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
InChI key
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?