510041
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 4200, slurry, in H2O, active catalyst
Synonyma:
Raney Ni, Nickel sponge
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
slurry
reaction suitability
core: nickel
reagent type: catalyst
manufacturer/tradename
W.R. Grace and Co. Raney® 4200
concentration
in H2O
SMILES string
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.