498505
6-Ethoxy-6-oxohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Lineární vzorec:
C2H5O2C(CH2)5ZnBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
concentration
0.5 M in THF
density
0.98 g/mL at 25 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C8H15O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IZONVKQHIRKQIV-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?