Přejít k obsahu
393215
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Synonyma:
Eu(acac)3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
449.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
238-185-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
composition
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (, dried basis)
reaction suitability
core: europium, reagent type: catalyst
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
InChI key
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)