495492
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
97%
Synonyma:
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
40 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
InChI key
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.