Hlavní dokumenty
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
C10D7HO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
97 atom % D
form
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)