Hlavní dokumenty
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Synonyma:
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D3Cl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.454 g/mL
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)