Hlavní dokumenty
490873
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
Tetradecanoic acid-1-13C
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)1213CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)