Hlavní dokumenty
488070
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
5 atom % 15N
Synonyma:
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Lineární vzorec:
15NH415NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
5 atom % 15N
Quality Level
mol wt
80.14 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)