487503
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
Lauryl bromide-1-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
InChI key
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)