487201
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Synonyma:
Propylene glycol-(OD)2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103.00 °C - closed cup
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.