Merck
482145
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~24,000
Synonyma:
Hydrogen-terminated di-Me silicones
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mn ~24,000
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.406
viscosity
~1,000 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.0 °F - closed cup
flash_point_c
112.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)