Přeskočit na
423785
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~580
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
1 035,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 480,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
1 035,00 Kč
Ceníková cena1 380,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~580
refractive index
n20/D 1.397
bp
230 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
482145480355481955
description
average Mn ~580
description
average Mn ~24,000
description
average Mn ~4,670
description
viscosity ~65 cSt 
refractive index
n20/D 1.397
refractive index
n20/D 1.406
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.93 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn ~580
mol wt
average Mn ~24,000
mol wt
average Mn ~4,670
mol wt
-
bp
230 °C (lit.)
bp
230 °C (lit.)
bp
-
bp
>200 °C
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
235.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
112.8 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the viscosity value of the product with Mn~580?
    1 answer
    1. The viscosity is not tested for this product. Of note, product 481939, the hydroxy terminated version of this product, has a viscosity of approx. 25 cSt. This may be similar to the 423785, hydride terminated product.