Hlavní dokumenty
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
99%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
optical activity
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI key
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)