Hlavní dokumenty
47531
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phg-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
Fmoc-L-α-phenylglycine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H19NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
373.40
Beilstein/REAXYS Number:
5309005
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI key
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)