Merck
47623
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H29NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
459.53
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-262-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4216652
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fmoc-Tyr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −29±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-156 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
InChI key
JAUKCFULLJFBFN-VWLOTQADSA-N
General description
Fmoc-Tyr(tBu)-OH also known as Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, is commonly used in Fmoc solid phase peptide synthesis.
Application
Fmoc-Tyr(tBu)-OH can be used to synthesize Leu-EnkephalinAmide via solid phase synthesis in water. Additionally, it can be used to synthesize amino acid derivatives such as Fmoc-Tyr-OAllyl.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)