Merck
A62809
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Synonyma:
3-Amino-p-toluic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-543-1
Beilstein/REAXYS Number:
2082449
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder, crystals or chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to purple
mp
164-168 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)