471836
1-Octanethiol
≥98.5%
Synonyma:
n-Octyl mercaptan, Mercaptan C8, Octyl mercaptan
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98.5%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
density
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Inchi Key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.