Hlavní dokumenty
463477
Sigma-Aldrich
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
97%
Synonyma:
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
59-64 °C (lit.)
functional group
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI key
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)