Doporučené produkty
assay
99%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F
flash_point_c
44 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.