447498
Glycerol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
1,2,3-Propanetriol-d8, Deuterated glycerol, Glycerin-d8
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
viscous liquid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.371 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-YHPVEMKJSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Analýza struktury proteinů pomáhá identifikovat biomarkery nemocí a cíle léčiv, které jsou klíčové pro terapeutickou léčbu.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.