Hlavní dokumenty
445215
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylboronic acid
≥95.0%
Synonyma:
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
About This Item
Lineární vzorec:
ClC6H4B(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥95.0%
form
solid
mp
92-102 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)