Merck
417556
4-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyma:
(4-Fluorophenyl)boric acid, (4-Fluorophenyl)dihydroxyborane, (4-Fluorophenyl)dihydroxyboron, (p-Fluorophenyl)boric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, p-Fluorobenzylboronic acid, p-Fluorophenylboronic acid, NSC 142683
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4B(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.92
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2829653
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
262-265 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluorophenylboronic acid can be used as a reactant in coupling reactions with arenediazonium tetrafluoroborates, iodonium salts, and iodanes. It is also used to make novel biologically active terphenyls.
It can also be used as a reactant in:
  • Suzuki coupling using microwave and triton B catalyst.
  • Pd-catalyzed direct arylation of pyrazoles with phenylboronic acids.
  • Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles.
  • Cu-catalyzed Petasis reactions.
  • Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence.
  • Ruthenium catalyzed direct arylation.
  • Rh-catalyzed asymmetric conjugate additions.
  • Ligand-free copper-catalyzed coupling of nitro arenes with arylboronic acids.
  • Regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions.
  • Suzuki cross-coupling of tetrabromothiophene.
  • Palladium-catalyzed addition to nitriles.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)