433632
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Synonyma:
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
1.0 M in THF
bp
65 °C
density
0.886 g/mL at 25 °C
functional group
hydrazine
SMILES string
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChI key
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.
- Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.
- As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).
- As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?