411310
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Level
form
solid
mol wt
431.23 by atom % calculation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
152-154 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
InChI key
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)