Hlavní dokumenty
409421
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
40 wt. % in H2O
Synonyma:
1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, monosodium salt, Sodium 3-allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Lineární vzorec:
H2C=CHCH2OCH2CH(OH)CH2SO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Quality Level
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.394
density
1.17 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)