Přejít k obsahu
94904
Sodium 4-vinylbenzenesulfonate
technical, ≥90% (T)
Synonyma:
4-Vinylbenzenesulfonic acid sodium salt, Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7NaO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-266-3
Beilstein/REAXYS Number:
3575931
MDL number:
Assay:
≥90% (T)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
mp
≥300 °C
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 4-vinylbenzenesulfonate can be used as a starting material to synthesize poly(sodium 4-vinylbenzenesulfonate) via free radical and controlled radical polymerization.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)