Merck
433063
Sodium methanesulfinate
technical grade, 85%
Synonyma:
Methanesulfinic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SO2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-669-6
MDL number:
Assay:
85%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].CS([O-])=O
InChI
1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium methanesulfinate is an aliphatic sodium sulfinate. Conjugate addition of sodium methanesulfinate to vinyl heterocycles has been described. Cross-coupling reaction between aryl boronic acid and sodium methanesulfinate has been studied. Its stock solution was prepared from methanesulfonic acid by adding one equivalent of sodium hydroxide and diluting it to 4M.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)